Få mere at vide
Gosselin™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske
Artikelnummer. 16285930
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16285930 1 L
1 options
Artikelnummer. 16285930 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FC100018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1046.00 DKK / Pakke med 77
    Spare 609.00 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Gosseling™ vandprøvetagning kvadratisk HDPE 1 L flaske uden natriumthiosulfat
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE)
  • Støbte gradueringer
  • Lækagesikre manipulationssikre HDPE skruelåg
  • Uden natriumthiosulfat
  • Sporbare etiketter
  • Store åbninger minimerer risikoen for kontaminering
  • Filmpakket eller individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Til brug med (applikation) Miljø- og vandtest
Materiale HDPE
Produktlinje Gosselin
Uddannet Ja
Produkttype Firkantet vandprøveudtagningsflaske