Få mere at vide
LABPLAS Skrivning af vandprøvesæt
Artikelnummer. 17980135
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17980135 1000 ml
17910245 100 ml
17980225 500 ml
17930115 300 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17980135 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. KWS34200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril vandprøvepose med skriveområde for nem mærkning.
  • Vandprøvetagningssæt
  • Inkluderer natriumthiosulfat-tablet
  • Klar, med skriveområde for nem mærkning
Tekniske data
Farve Ryd med hvid blok
Volumen (metrisk) 1000 ml
Inkluderer 30 mg natriumthiosulfat tablet