Få mere at vide
LABPLAS Skrivning af vandprøvesæt
Beskrivelse
- Vandprøvetagningssæt
- Inkluderer natriumthiosulfat-tablet
- Klar, med skriveområde for nem mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |
| Inkluderer | 10 mg natriumthiosulfat tablet |