Få mere at vide
Vand, RNase-frit, DEPC-behandlet, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15895398 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895398 500 mL Nalgene Flaske 500ml
15875398 25 mL Nalgene Flaske 25ml
15885398 100 mL Nalgene Flaske 100ml
15805408 1 L Nalgene Flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895398 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J70783.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.65 DKK
    513.65 DKK / 500ml
    Spare 58.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Nalgene Flaske
Tæthed 1
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1.000
Fysisk form Væske