Få mere at vide
Vand, RNase-frit, DEPC-behandlet, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Nalgene Flaske |
| Tæthed | 1 |
| Mængde | 1 L |
| Specifik vægtfylde | 1.000 |
| Fysisk form | Væske |