Få mere at vide
Vand, RNase, DNase-fri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403359
Skift visning
Mængde:
3.8 L
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403359 3.8 L 3.8 L
1 options
Artikelnummer. 15403359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60610.=C
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Vand, RNase, DNase-fri høj kvalitet, RNase/DNase-fri vand bruges i alle molekylærbiologiske applikationer som PCR, DNA. Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandlet vand er garanteret nukleasefrit (testet for både DNase og RNase) og er velegnet til alt RNA-arbejde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vand, RNase, DNase-fri høj kvalitet, RNase/DNase-fri vand bruges i alle molekylærbiologiske applikationer som PCR, DNA. Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandlet vand er garanteret nukleasefrit (testet for både DNase og RNase) og i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note RNase, DNase-fri
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.000 g/mL
Mængde 3.8 L
Fysisk form Væske