Få mere at vide
Brannan™ Vandtæt stopur
Artikelnummer. 18026620
Skift visning
Tidsområde:
23 timer. 59 min. 59 sek.
Artikelnummer. Tidsområde
18026620 23 timer. 59 min. 59 sek.
1 options
Artikelnummer. 18026620 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 28/405/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85 DKK
    46.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.14 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
1/100 sekund vandtæt stopur til IP65.
  • 1/100 sekund stopur
  • Split timing funktion
  • 12/24 timers valgbar
  • Tid og alarm
  • Kalender viser dag, måned, år
  • Vandtæt til IP65
  • Op til 23 timer, minutter, sekunder
  • Inkluderer justerbar håndledsrem
Tekniske data
Produkttype Vandtæt stopur
Tidsområde 23 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar
Vise Digital
Vægt (engelsk) 1,78 oz.
Vægt (metrisk) 50.5 g
Inkluderer Håndledsstrop og snor