Få mere at vide
Water, Reagent (Deionized water), ACS
Artikelnummer. p-4782226
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11378078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036645.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Anvendes til konduktometrisk titrering, syntese af nanomaterialer. For det meste bruges det som opløsningsmiddel i industrier og i alle forskningsområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighedsinformation Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formel vægt 18.02
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 1
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.333
Fysisk form Væske