Få mere at vide
Vand, reagens (deioniseret vand), ACS
Beskrivelse
Anvendes til konduktometrisk titrering, syntese af nanomaterialer. For det meste bruges det som opløsningsmiddel i industrier og i alle forskningsområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighedsinformation | Blandet i methanol, acetone, ethanol. |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | ACS |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1 |
| Mængde | 4 L |
| Vis mere |