Få mere at vide
Vand R opløsning, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5000 mL
Pakningsstørrelse:
5000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12940564 5000 mL 5000ml
1 options
Artikelnummer. 12940564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 226 5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    909.06 DKK / 5000ml
    Spare 225.94 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Mængde 5000 mL
Fysisk form Væske