Få mere at vide
Elgas™ Vandrenser
Flowhastighed:
15 l/time
7 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Oprensningsteknologier omfatter forbehandling, omvendt osmose og ionbytning.
- Anvendelser omfatter vask/skylning af glasvarer, fodring til ultrarent vandsystemer, reagenssammensætning/fortynding, buffer- og medieforberedelse, generel kemi, kvalitative analyser og fodring til miljøskabe.
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | 1400 μS/cm |
| Flowhastighed | 15 l/time |
| Type | Vandrenser |
| Temperaturområde (metrisk) | 1 °C til 35 °C |
| Bredde (metrisk) | 410 mm |
| Højde (metrisk) | 460 mm |
| Dybde (metrisk) | 270 mm |
| Vægt (metrisk) | 14.5 kg |
| Elektriske krav | 100/240 V 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vis mere |