Få mere at vide
Elgas™ Vandrenser
Artikelnummer. 13105970
Flowhastighed:
15 l/time
7 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13105970
Brand: Elgas™ PRIPLB0236
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Elgas™ Bruger vandrenser Purelab™ Option-S-seriens flere rensningsteknologier til fremstilling af almindeligt laboratorievand i bedre end enkelt destilleret kvalitet.
  • Oprensningsteknologier omfatter forbehandling, omvendt osmose og ionbytning.
  • Anvendelser omfatter vask/skylning af glasvarer, fodring til ultrarent vandsystemer, reagenssammensætning/fortynding, buffer- og medieforberedelse, generel kemi, kvalitative analyser og fodring til miljøskabe.
Tekniske data
Ledningsevne 1400 μS/cm
Flowhastighed 15 l/time
Type Vandrenser
Temperaturområde (metrisk) 1 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 410 mm
Højde (metrisk) 460 mm
Dybde (metrisk) 270 mm
Vægt (metrisk) 14.5 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz