Få mere at vide
Vandrenset Ph.Eur., Solveco
Artikelnummer. 18042193
Skift visning
Mængde:
25 L
Artikelnummer. Mængde
18042193 25 L
1 options
Artikelnummer. 18042193 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1661
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Renset vand, der er produceret i overensstemmelse med standarderne i den europæiske farmakopé.
Renset vand produceres for at opfylde de strenge kvalitetsstandarder, der er fastsat af den europæiske farmakopé. Dette sikrer, at vandet er fri for urenheder og forurenende stoffer, hvilket gør det velegnet til brug i farmaceutisk fremstilling, laboratorieprocesser og andre kritiske applikationer, hvor vand med høj renhed er afgørende.
Produktionsprocessen følger strenge retningslinjer for at garantere, at vandet konsekvent opfylder de krævede specifikationer for renhed, sikkerhed og effektivitet, hvilket giver et pålideligt grundlag for forskellige videnskabelige og medicinske anvendelser. Renset vand kan bruges til fremstilling af ikke-sterile lægemidler, såsom tabletter, cremer og orale/topiske opløsninger, såvel som til rengøring af udstyr og vedligeholdelse af renrums integritet.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Procent renhed 99.99%
Grad Oprenset
Emballage HDPE beholder
Mængde 25 L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.