Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Opbevaringsreservoir
Sterilt overløb
Vandtank til fødevarer
Kapacitet (metrisk):
100 l
30 l
30 til 100 L
60 l
Inkluderer:
Beholder
N/A
Niveauindikator, recirkulationspumpe
Niveauvisning
Tank
Til brug med (udstyr):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific og LabTower Vandrensningssystemer
Stillehavet RO, Stillehavet TII
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
Opbevar sikkert renset vand fra et kompatibelt system med Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer. Til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ systemer, er disse reservoirer kompatible med følgende modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII og Smart2Pure .
Funktioner:
- Stor åbning giver nem og effektiv rengøring.
- Valgfrie sikkerhedsfiltre inkluderer en CO 2 -absorber, der forhindrer stigning i ledningsevnen fra indsuget CO 2, og et sterilt overløb for at forhindre mikroorganismer i at trænge ind og forurene reservoirvandet.
- Polyethylen reservoir er konstrueret med inerte materialer, der er uigennemsigtige for lys.
- Recirkulationspumpe (ekstraudstyr) beskytter vand mod bakterievækst under stilstand, mens den bibeholder en lav konduktivitetsværdi.
- Vægbeslag er valgfrit.
- Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning.
- 06.5038
- 06.5068
- 06.5034
- 06.5064
- 06.5084
- 06.5032
- 06.5062
- 06.5082
- 06.5033
- 06.5063
- 06.5083
- 06.5040
- 06.5070
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Til brug med (udstyr) | Stillehavet RO, Stillehavet TII |
| Type | Opbevaringsreservoir |
| Inkluderer | Niveauvisning |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering