Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer
Artikelnummer. 11377081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Fodervandstank
Opbevaringsreservoir
Steril overløb
Kapacitet (metrisk):
100 l
30 l
30 til 100 L
60 l
Inkluderer:
Ikke relevant
Niveauvisning
Niveauvisning, recirkulationspumpe
Reservoir
Tank
Til brug med (udstyr):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific og LabTower Vandrensningssystemer
Stillehavet RO, Stillehavet TII
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Kapacitet (metrisk) Inkluderer Til brug med (udstyr) unitSize
11377081 Opbevaringsreservoir 30 l Niveauvisning Stillehavet RO, Stillehavet TII Hver
11367061 Steril overløb 30 til 100 L Ikke relevant Smart2Pure, Pacific og LabTower Vandrensningssystemer Hver
13498709 Steril overløb 30 til 100 L Ikke relevant Smart2Pure Hver
11327091 Opbevaringsreservoir 60 l Niveauvisning, recirkulationspumpe Pacific TII Hver
11367081 Opbevaringsreservoir 30 l Niveauvisning, recirkulationspumpe Pacific TII Hver
11317091 Opbevaringsreservoir 30 l Reservoir Smart2Pure 12 Hver
11307091 Fodervandstank 30 l Tank GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD Hver
11397091 Opbevaringsreservoir 100 l Niveauvisning Stillehavet RO, Stillehavet TII Hver
11337091 Opbevaringsreservoir 60 l Niveauvisning Stillehavet RO, Stillehavet TII Hver
11387091 Opbevaringsreservoir 100 l Niveauvisning, recirkulationspumpe Pacific TII Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11377081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50155495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8655.00 DKK
    8356.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 298.72 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert renset vand fra din Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system med et af disse kompatible lagerbeholdere.
Opbevar sikkert renset vand fra et kompatibelt system med Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer. Til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ systemer, er disse reservoirer kompatible med følgende modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII og Smart2Pure .
Funktioner:
  • Stor åbning giver nem og effektiv rengøring.
  • Valgfrie sikkerhedsfiltre inkluderer en CO 2 -absorber, der forhindrer stigning i ledningsevnen fra indsuget CO 2, og et sterilt overløb for at forhindre mikroorganismer i at trænge ind og forurene reservoirvandet.
  • Polyethylen reservoir er konstrueret med inerte materialer, der er uigennemsigtige for lys.
  • Recirkulationspumpe (ekstraudstyr) beskytter vand mod bakterievækst under stilstand, mens den bibeholder en lav konduktivitetsværdi.
  • Vægbeslag er valgfrit.
  • Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning.
Til brug med GenPure , GenPure Pro, og GenPure Kun xCAD-rensningssystemer:
  • 06.5038
  • 06.5068
Kun til brug med Pacific RO vandrensningssystemer:
  • 06.5034
  • 06.5064
  • 06.5084
Til brug med Pacific TII Kun vandrensningssystemer:
  • 06.5032
  • 06.5062
  • 06.5082
Til brug med Pacific RO& Stillehavet TII Kun vandrensningssystemer:
  • 06.5033
  • 06.5063
  • 06.5083
Til brug med Smart2Pure Kun 12 vandrensningssystemer:
  • 06.5040
  • 06.5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Til brug med (udstyr) Stillehavet RO, Stillehavet TII
Type Opbevaringsreservoir
Inkluderer Niveauvisning