Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer
Artikelnummer. 11317091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Opbevaringsreservoir
Sterilt overløb
Vandtank til fødevarer
Kapacitet (metrisk):
100 l
30 l
30 til 100 L
60 l
Inkluderer:
Beholder
N/A
Niveauindikator, recirkulationspumpe
Niveauvisning
Tank
Til brug med (udstyr):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Smart2Pure, Pacific og LabTower Vandrensningssystemer
Stillehavet RO, Stillehavet TII
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11317091
Brand: Thermo Scientific™ 50155497
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert renset vand fra din Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ system med et af disse kompatible lagerbeholdere.
Opbevar sikkert renset vand fra et kompatibelt system med Thermo Scientific™ Vandrensningssystemer Opbevaringsreservoirer. Til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ , Pacific™ eller Smart2Pure™ systemer, er disse reservoirer kompatible med følgende modeller: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII og Smart2Pure .
Funktioner:
  • Stor åbning giver nem og effektiv rengøring.
  • Valgfrie sikkerhedsfiltre inkluderer en CO 2 -absorber, der forhindrer stigning i ledningsevnen fra indsuget CO 2, og et sterilt overløb for at forhindre mikroorganismer i at trænge ind og forurene reservoirvandet.
  • Polyethylen reservoir er konstrueret med inerte materialer, der er uigennemsigtige for lys.
  • Recirkulationspumpe (ekstraudstyr) beskytter vand mod bakterievækst under stilstand, mens den bibeholder en lav konduktivitetsværdi.
  • Vægbeslag er valgfrit.
  • Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning.
Til brug med GenPure , GenPure Pro, og GenPure Kun xCAD-rensningssystemer:
  • 06.5038
  • 06.5068
Kun til brug med Pacific RO vandrensningssystemer:
  • 06.5034
  • 06.5064
  • 06.5084
Til brug med Pacific TII Kun vandrensningssystemer:
  • 06.5032
  • 06.5062
  • 06.5082
Til brug med Pacific RO& Stillehavet TII Kun vandrensningssystemer:
  • 06.5033
  • 06.5063
  • 06.5083
Til brug med Smart2Pure Kun 12 vandrensningssystemer:
  • 06.5040
  • 06.5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Til brug med (udstyr) Smart2Pure 12
Type Opbevaringsreservoir
Inkluderer Tank