Få mere at vide
Miele Professional™ Bordplademonteret DI-ventil
Artikelnummer. 10732223 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
135 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10732223 135 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10732223 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3830340
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stativbeslag E 314 til manuel produktion af demineraliseret vand
  • Trykt til 10 bar
  • Komplet med trykslange 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (samlet) Sort
Til brug med (udstyr) Vaskemaskine-desinfektionsmidler
Type Tap-fitting
Til brug med (applikation) Manuel produktion af demineraliseret vand
Inkluderer 150 cm trykslange
Materiale Plast
Bredde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 135 mm
Dybde (metrisk) 210 mm