Få mere at vide
Miele Professional™ Vægmonteret DI-ventil
Artikelnummer. 10089260 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10089260 190 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10089260 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3830330
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Vægbeslag E 313 til manuel produktion af demineraliseret vand
  • Trykt til 10 bar
  • Komplet med trykslange 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (samlet) Sort
Type Ventilkit
Format Vægmontering
Materiale Plast
Bredde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) 195 mm
Dybde (metrisk) 240 mm