Få mere at vide
Miele Professional™ Aqua-Soft System PG 8597
Artikelnummer. 15400585 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vaske-desinfektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15400585 Vaske-desinfektorer Hver
1 options
Artikelnummer. 15400585 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12687200
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Aqua-Soft system PG 8597 - Twin-tank vandblødgører til kontinuerlig fjernelse af blødt vand op til 40° dH
  • Ydelse: kontinuerlig 19 l/min, max. 30 l/min
  • Fritstående apparat med ruller, topbelastet
  • 1 beholder til 20 kg salt, 2 beholder til 4,5 l harpiks
  • Volumenstyret to-kammer system, strømløs drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (samlet) Hvid
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Type Vand Forbehandling
Materiale Plast
Bredde (metrisk) 360 mm
Højde (metrisk) 570 mm
Dybde (metrisk) 360 mm
Vægt (metrisk) 19 kg