Få mere at vide
Miele Professional™ Vandrensning
Artikelnummer. 15470575 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vaske-desinfektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15470575 Vaske-desinfektorer Hver
1 options
Artikelnummer. 15470575 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10087320
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Aqua Purificator PG 8595 (AE) til modtagelse af to vandfyldte eller vanddemineraliserende patroner
  • Velegnet til VE/TE P 2800 og VE/TE P 2000
  • Tilslutning af CoductivityMeter / FlowMeter mulig
  • Udvendige mål: H 835 (820 uden dæksel), B 300, T 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (samlet) Rustfrit stål
Oversigt PG 8595 Aqua Purificator
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Type Vand Forbehandling
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 835 mm
Dybde (metrisk) 600 mm
Nettovægt (metrisk) 26.5 kg