Få mere at vide
Miele Professional™ Vandrensning
Artikelnummer. 15460575 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vaske-desinfektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15460575 Vaske-desinfektorer Hver
1 options
Artikelnummer. 15460575 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10087310
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Aqua Purificator PG 8595 (AW) til modtagelse af to vandfyldte eller vanddemineraliserende patroner
  • Velegnet til VE/TE P 2800 og VE/TE P 2000
  • Tilslutning af CoductivityMeter / FlowMeter mulig
  • Udvendige mål: H 835 (820 uden dæksel), B 300, T 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (samlet) Lotus hvid
Oversigt PG 8595 Aqua Purificator
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Type Vandbehandling
Materiale Galvaniseret plade, Lotus Hvid
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 835 mm
Dybde (metrisk) 600 mm
Nettovægt (metrisk) 26.5 kg