Få mere at vide
Miele Professional™ Vandrensning
Artikelnummer. 15490525 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Volumen:
12,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15490525 12,5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15490525 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 9773410
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fuld demineraliseringspatron VE P 2000 (lille) for optimal vandtilberedning
  • Maks. gennemstrømningsvolumen: 450 l/t
  • Udtømningstilstand kan måles med ConductivityMeter CM
  • Max vandindløbstemperatur 40° C - tryk fra 0,5-10 bar
  • Harpiksindhold 12,5 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rustfrit stål, sort
Volumen 12,5 l
Materiale Rustfrit stål, plast
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Type Vand Forbehandling
Højde (metrisk) 410 mm
Diameter (metrisk) 230 mm
Nettovægt (metrisk) 18 kg