Få mere at vide
Vand, rent, demineraliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-216515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 L
20 L
Emballage:
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
Artikelnummer. 10144061
Brand: Thermo Scientific Acros 276010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 til 8
Farve Hvid
Kogepunkt 100.0°C
Ledningsevne 5.0μS/cm max.
Lineær formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Ren
Emballage Plast tromle
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske