Få mere at vide
Vand, rent, demineraliseret
Artikelnummer. 10144061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
20 L
Emballage:
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144061 5 L Plast tromle 5 L
10262652 20 L Plast dåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    494.65 DKK / 5 L
    Spare 75.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 til 8
Farve Hvid
Kogepunkt 100,0 °C
Ledningsevne 5,0 μS/cm maks.
Lineær formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Ren
Emballage Plast tromle
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske