Få mere at vide
Vandforureningsstandard 1: Hg @ 5; CD, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Vandforureningsstandard 1: Hg @ 5; CD, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium |
| CAS | 7439-97-6, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Mercury 5 μg/mL/Cadmium 25 μg/mL/Selenium 25 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Vanadium 250 μg/mL/Aluminium 500 μg/mL |