Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Sporstoffer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 15 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Manganese 767193 μg/L∣Zinc 100-2000 μg/L∣Barium 100-2500 μg/L∣Chromium 17-1000 μg/L∣Aluminium 200-4000 μg/L∣Iron 200-4000 μg/L∣Silver 26-600 μg/L∣Cobalt 28-1000 μg/L∣Strontium 30-300 μg/L∣Copper 40-900 μg/L∣Vanadium 55-2000 μg/L∣Molybdenum 60-600 μg/L∣Thallium 60-900 μg/L∣Lead 70-3000 μg/L∣Arsenic 70-900 μg/L∣Boron 800-2000 μg/L∣Nickel 80-3000 μg/L∣Cadmium 8-750 μg/L∣Beryllium 8-900 μg/L∣Selenium 90-2000 μg/L∣Antimony 95-900 μg/L |