Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Totalt antal phenoliske materialer
Artikelnummer. 30325465
Skift visning
Mængde:
2 ml
Artikelnummer. Mængde
30325465 2 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325465 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPPHEN2
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolics
Analyt- eller komponentnavne Phenolics
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Koncentration 0.775 mg/L
Synonym Phenolics
Løsningstype Blanding
IUPAC navn Phenoliske materialer
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 2 ml