Få mere at vide
Vandforureningskvalitetskontrolprøve: Tin & Titanium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin∣Titanium |
| CAS | 7440-31-5, 7440-32-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tin∣Titanium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 1 hv. |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L |