Få mere at vide
Vandforurenings-QC Kontrolprøve: Faste stoffer koncentrerer sig
Artikelnummer. 30321826
Skift visning
Mængde:
23 ml
Pakningsstørrelse:
23ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30321826 23 ml 23ml
1 options
Artikelnummer. 30321826 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPSOL23
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Analyt- eller komponentnavne Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 23 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Total Suspended Solids 82.9 mg/L∣Total dissolved solids 273 mg/L∣Total Solids 364 mg/L