Få mere at vide
Vandforureningskvalitetskontrol: Simple næringsstoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate |
| CAS | 7664-41-7, 14797-55-8, 14797-65-0, 7558-79-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 15 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ortho-phosphate 2.4 mg/L∣Ammonia 10.8 mg/L∣Nitrate 16.1 mg/L∣Nitrite 16.1 mg/L |