Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Olie- og fedtkoncentrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oil and Grease |
| Analyt- eller komponentnavne | Oil and Grease |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Koncentration | 96.5 mg/L |
| Løsningstype | Blanding |
| IUPAC navn | Olie og fedt |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Propanol |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 23 ml |