Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Mineraler
Artikelnummer. 30327859
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327859 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 30327859 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPMIN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 9-7-7440, 7440-23-5, 14808-79-8
Analyt- eller komponentnavne Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
Ledningsevne 393 μmhos/cm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Fluoride 2.14 mg/L∣Sulfate 12.6 mg/L∣Potassium 14.7 mg/L∣Alkalinity 37.2 mg/L∣Sodium 70.4 mg/L∣Chloride 83.5 mg/L∣Total dissolved solids 248 mg/L∣Total Solids 251 mg/L