Få mere at vide
Vandforureningskvalitetskontrol: Kviksølv
Artikelnummer. 30316832
Skift visning
Mængde:
15 ml
Artikelnummer. Mængde
30316832 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30316832 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPHG15
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury
CAS 7439-97-6
Analyt- eller komponentnavne Mercury
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Hg
Synonym Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
InChI formel InChI=1 S/Hg
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Hg]
Element Hg
IUPAC navn kviksølv
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 200.59
Mængde 15 ml
Formel vægt 201.971