Få mere at vide
Vandforureningskvalitetskontrol: Kviksølv
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mercury |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Hg |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver; |
| InChI formel | InChI=1 S/Hg |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [Hg] |
| Element | Hg |
| Vis mere |