Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Seksvalent krom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium+6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chromium+6 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Cr6+ |
| Synonym | Cr6+ |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [Cr6+] |
| Element | Cr |
| IUPAC navn | Chromium+6 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Vis mere |