Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Seksvalent krom
Artikelnummer. 30322721
Skift visning
Mængde:
15 ml
Artikelnummer. Mængde
30322721 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30322721 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPCR615
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium+6
Analyt- eller komponentnavne Chromium+6
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Cr6+
Synonym Cr6+
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Cr6+]
Element Cr
IUPAC navn Chromium+6
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 52
Mængde 15 ml
Formel vægt 52