Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Hårdhed
Artikelnummer. 30325876
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325876 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 30325876 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPHRD500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4
Analyt- eller komponentnavne Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 hv.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L