Få mere at vide
Vandforurenings-QC Kontrolprøve: Efterspørgsel
Artikelnummer. 30316408
Skift visning
Mængde:
15 ml
Artikelnummer. Mængde
30316408 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30316408 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPDEM15
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Analyt- eller komponentnavne Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 15 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L