Få mere at vide
Vandforurenings-QC Kontrolprøve: Efterspørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Analyt- eller komponentnavne | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 15 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L |