Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Cyanid
Artikelnummer. 30309033
Skift visning
Mængde:
15 ml
Artikelnummer. Mængde
30309033 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30309033 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWPCN15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanide
CAS 57-12-5
Analyt- eller komponentnavne Cyanide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C N
Synonym CN-
InChI formel InChI=1 S/CN/c1-2/q-1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [C-]#N
IUPAC navn cyanid
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd NaOH
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 26.017
Mængde 15 ml
Formel vægt 26.003