Få mere at vide
Vandforurening QC Kontrolprøve: Komplekse næringsstoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| CAS | 7723-14-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 15 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L |