Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandpladetælling tilberedt agar, på flaske
Artikelnummer. p-9370570
Fyld vægt:
100 g +1.5 g
200 g + 2.5 g
248 to 252 g
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
United Kingdom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11948419
Brand: Thermo Scientific™ BO0055M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med denne nærende og ISO kompatibelt medium.
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vandpladetælleragar, klargjorte flasker. Dette nærende, ikke-selektive medium er i overensstemmelse med ISO 6222: 1999 (E) Vandkvalitet— Optælling af dyrkbare mikroorganismer— Kolonitælling ved podning i et næringsagarkulturmedium1 .
Vand af enhver art indeholder uvægerligt en række mikroorganismer, der stammer fra forskellige kilder, såsom jord og vegetation. Estimering af de samlede tal giver nyttige oplysninger til vurdering og overvågning af vandkvaliteten. Der foretages sædvanligvis separate tællinger af de mikroorganismer, som er i stand til at vokse og danne kolonier på næringsagarmedier ved 36 °C og 22 °C.
Kolonitællinger er nyttige til at vurdere integriteten af grundvandskilder og effektiviteten af vandbehandlingsprocesser såsom koagulering, filtrering og desinfektion og giver en indikation af renheden og integriteten af distributionssystemet. De kan også bruges til at vurdere egnetheden af en vandforsyning til tilberedning af mad og drikke for at undgå at forurene produktet med ødelæggende organismer.
Hovedværdien af kolonitællinger ligger i påvisningen af ændringer i forhold til forventede tællinger baseret på hyppig, langsigtet overvågning. Enhver pludselig stigning i antallet kan være et tidligt varsel om alvorlig forurening og en opfordring til øjeblikkelig undersøgelse.1
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst. Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Format 125 ml sirop flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Fyld vægt 100 g +1.5 g
Emballagetype 10 siropflasker i en æske
Mængde 10/Pk.