Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandpladetælling tilberedt agar, på flaske
Beskrivelse
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vandpladetælleragar, klargjorte flasker. Dette nærende, ikke-selektive medium er i overensstemmelse med ISO 6222: 1999 (E) Vandkvalitet— Optælling af dyrkbare mikroorganismer— Kolonitælling ved podning i et næringsagarkulturmedium1 .
Vande af alle slags indeholder uundgåeligt en række mikroorganismer, der stammer fra forskellige kilder, såsom jord og vegetation. Estimering af de samlede tal giver nyttige oplysninger til vurdering og overvågning af vandkvaliteten. Der foretages normalt separate optællinger af mikroorganismer, som kan vokse og danne kolonier på næringsagarmedier ved 36 °C og 22 °C.
Kolonioptællinger er nyttige til at vurdere integriteten af grundvandskilder og effektiviteten af vandbehandlingsprocesser såsom koagulation, filtrering og desinfektion og giver en indikation af rensligheden og integriteten af distributionssystemet. De kan også bruges til at vurdere egnetheden af en vandforsyning til tilberedning af mad og drikke for at undgå forurening af produktet med fordærvningsorganismer.
Hovedværdien af kolonioptællinger ligger i påvisning af ændringer fra forventede optællinger baseret på hyppig, langvarig overvågning. Enhver pludselig stigning i antallet kan være en tidlig advarsel om alvorlig forurening og et krav om øjeblikkelig undersøgelse.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2° til 25 °C |
| Format | 300 ml Sirop-flaske |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 248 til 252 g |
| Emballagetype | 10 Sirop-flasker med skruelåg i en kasse |
| Mængde | 10/Pk. |