Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandpladetælling tilberedt agar, på flaske
Artikelnummer. 11958419
Skift visning
Fyld vægt:
100 g +1.5 g
200 g + 2.5 g
248 to 252 g
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
United Kingdom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Fremstillingsoprindelse unitSize
11958419 200 g + 2.5 g Storbritannien Pakke med 10
11948419 100 g +1.5 g Storbritannien Pakke med 10
15842287 248 to 252 g United Kingdom -
13275439 100 g +1.5 g Tyskland Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11958419 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0055R
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med denne nærende og ISO kompatibelt medium.
Opregn alle dyrkbare mikroorganismer fra vand ved hjælp af kolonitællingsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vandpladetælleragar, klargjorte flasker. Dette nærende, ikke-selektive medium er i overensstemmelse med ISO 6222: 1999 (E) Vandkvalitet— Optælling af dyrkbare mikroorganismer— Kolonitælling ved podning i et næringsagarkulturmedium1 .
Vand af enhver art indeholder uvægerligt en række mikroorganismer, der stammer fra forskellige kilder, såsom jord og vegetation. Estimering af de samlede tal giver nyttige oplysninger til vurdering og overvågning af vandkvaliteten. Der foretages sædvanligvis separate tællinger af de mikroorganismer, som er i stand til at vokse og danne kolonier på næringsagarmedier ved 36 °C og 22 °C. Kolonitællinger er nyttige til at vurdere integriteten af grundvandskilder og effektiviteten af vandbehandlingsprocesser såsom koagulering, filtrering og desinfektion og giver en indikation af renheden og integriteten af distributionssystemet. De kan også bruges til at vurdere egnetheden af en vandforsyning til tilberedning af mad og drikke for at undgå at forurene produktet med ødelæggende organismer. Hovedværdien af kolonitællinger ligger i påvisningen af ændringer i forhold til forventede tællinger baseret på hyppig, langsigtet overvågning. Enhver pludselig stigning i antallet kan være et tidligt varsel om alvorlig forurening og en opfordring til øjeblikkelig undersøgelse.1 Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst. Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Format 250 ml sirop flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 200 g + 2.5 g
Emballagetype 10 siropflasker i en æske
Mængde 10/Pk.
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.