Få mere at vide
Vand, Optima™ LC/MS klasse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-3112118 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 10095164
Brand: Fisher Chemical W6500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 1L, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.01 AU at 220nm, 10 ppb max., 100 deg.C, 20 ppb max. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Vand, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, dihydrogenmonoxid, dihydrogenoxid, 1L,< -0,005 AU ved 280nm,< -0,005 AU ved 260nm,< -0,005 AU ved 254nm,< -0,01 AU ved 210nm,< -0,01 AU ved 230nm,< -0,01 AU ved 240nm,< -0,01 AU ved 220 nm, 10 ppb maks., 100 grader C, 20 ppb maks.
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 11332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Renhedsgrad noter LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning ≤1ppm
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Gennemfiltreret 0,03 mikron filtreret.
Tæthed 1.000g/cm³
Analysecertifikat Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske