Få mere at vide
Vand, Optima™ LC/MS kvalitet, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11947199 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11947199 4 L 4 L
10095164 500 mL 500ml
10728098 1 L 1 L
10505904 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11947199 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W64
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.05 DKK
    1223.90 DKK / 4 L
    Spare 352.15 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Vand, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogenmonoxid, dihydrogenoxid, 1L, <-0,005 AU ved 280 nm, <-0,005 AU ved 260 nm, <-0,005 AU ved 254 nm, <-0,01 AU ved 210 nm, <-0,01 AU ved 230 nm, <-0,01 AU ved 240 nm, <-0,01 AU ved 220 nm, 10 ppb maks., 100 grader. C, maks. 20 ppb. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Vand, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, dihydrogenmonoxid, dihydrogenoxid, 1L,< -0,005 AU ved 280nm,< -0,005 AU ved 260nm,< -0,005 AU ved 254nm,< -0,01 AU ved 210nm,< -0,01 AU ved 230nm,< -0,01 AU ved 240nm,< -0,01 AU ved 220 nm, 10 ppb maks., 100 grader C, 20 ppb maks.
Bemærk: Glasflasker har fluoreret foring.
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 11332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans ≤0,005 AU ved 254 nm, ≤0,005 AU ved 260 nm, ≤0,005 AU ved 280 nm, ≤0,01 AU ved 210 nm, ≤0,01 AU ved 220 nm, ≤0,01 AU ved 230 nm, ≤0,01 AU ved 240 nm
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Renhedsgrad noter LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad OPTIMA™ LC-MS
Emballage Glasflaske med fluorineret foring
Rester efter fordampning ≤1 ppm
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Gennemfiltreret 0,03 mikron filtreret.
Tæthed 1.000g/cm³
Analysecertifikat Actual Lot Analysis rapporteret på etiketten; Certifikat for faktisk grundanalyse kan forespørgsles efter anmodning
Mængde 4 L
Fysisk form Væske