Få mere at vide
Water, Nuclease-free, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Artikelnummer. 15825408 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Nalgene Flaske
Opretstående karton
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
10ml
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15825408 500 mL Nalgene Flaske 500ml
15644028 10 x 1 mL Nalgene Flaske 10ml
15815408 100 mL Nalgene Flaske 100ml
15835408 1 L Nalgene Flaske 1 L
15845408 5 L Opretstående karton 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15825408 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J71786.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Nalgene Flaske
Tæthed 1
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1.000
Fysisk form Væske