Få mere at vide
Water, Nuclease-free, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Nalgene Flaske
Opretstående karton
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
10ml
5 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Nalgene Flaske |
| Tæthed | 1 |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 1.000 |
| Fysisk form | Væske |