Få mere at vide
Vand, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-3795372
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 10490025
Brand: Fisher BioReagents BP2819100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til mange grundlæggende molekylærbiologiske procedurer
Ultrapure, deioniseret vand af molekylærbiologisk kvalitet er ideel til mange grundlæggende procedurer såsom PCR, elektroforese, DNA-sekventering og buffere til enzymatiske analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Ledningsevne <2μS/cm
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase DNase fri
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Poly flaske
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Gennemfiltreret Filtreret gennem en 0,3μ filter
Behandling(er) Deionized
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske