Få mere at vide
Vand, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10517554
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517554 20 L Poly TERNING 20 L
10490025 100 mL Poly flaske -
10505854 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10154604 4 L Poly TERNING 4 L
10318354 10 L Poly TERNING 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10517554 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP281920
 Begrænset vare
På lager
Til mange grundlæggende molekylærbiologiske procedurer
Ultrapure, deioniseret vand af molekylærbiologisk kvalitet er ideel til mange grundlæggende procedurer såsom PCR, elektroforese, DNA-sekventering og buffere til enzymatiske analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note 0,03 μm filtreret for at sikre høj renhed
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Ledningsevne <2 μS/cm
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
DNase DNase fri
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Poly TERNING
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,03-filter μ
Behandling(er) Deioniseret
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 20 L
Fysisk form Væske