Få mere at vide
Vand, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10505854
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505854 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10490025 100 mL Poly flaske -
10154604 4 L Poly TERNING 4 L
10318354 10 L Poly TERNING 10 L
10517554 20 L Poly TERNING 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10505854 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP28191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    277.62 DKK / 1 L
    Spare 53.38 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til mange grundlæggende molekylærbiologiske procedurer
Ultrapure, deioniseret vand af molekylærbiologisk kvalitet er ideel til mange grundlæggende procedurer såsom PCR, elektroforese, DNA-sekventering og buffere til enzymatiske analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note 0,03 μm filtreret for at sikre høj renhed
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Ledningsevne <2 μS/cm
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
DNase DNase fri
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Nalgene Poly flaske
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,03-filter μ
Behandling(er) Deioniseret
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 1 L
Fysisk form Væske