Få mere at vide
Melford Vandmolekylærbiologi-grad DNase og RNase fri
Artikelnummer. 30017924
Skift visning
Mængde:
1 L
1 gal.
Pakningsstørrelse:
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30017924 1 L -
30968823 1 gal. 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017924 Leverandør Melford Leverandørnr. 248798
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Certificeret RNase og DNase fri til brug i molekylærbiologiske applikationer.
Certificeret RNase og DNase fri til brug i molekylærbiologiske applikationer. Ideel til fremstilling af reagenser, skylning af glas og plastikvarer, enzymatiske reaktioner og mere. Toksiske midler såsom DEPC anvendes ikke i oprensningsprocedurer.
  • Endotoksin fri
  • RNase fri
  • DNase fri
Testet til< 0,001 EU/ML
Opfylder eller overgår CAP/CLSI-specifikationerne for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) og USP/NF Purified Water.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
CAS 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 18
Mængde 1 L
Til brug med (applikation) Molekylær biologi