Få mere at vide
Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Artikelnummer. p-29549 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 10191231
Brand: Thermo Scientific Acros 327390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide, 1L, 100.0 deg.C, CHEBI:15377, 0.1ppm max., Undesignated, 1.0000g/mL, none detected, 16,383, 18.02, Molecular Biology, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidane, 1ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, DNase, RNase, Protease free | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note DNase, RNase, Protease free
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel H2O
Fieser 16383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Plastflaske
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske